449172
Cloreto de magnésio
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Magnogene
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
714 °C (lit.)
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Informações legais
acessório
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride