M4880
Cloreto de magnésio
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Magnogene
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
pf
714 °C (lit.)
solubilidade
water: 468.7 g/L at 20 °C
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a metal cofactor supplement in the terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reaction
- as a component of Tris assay buffer to prepare substrate stocks for /-N-Acyl lysine substrate screening
- as a component of low-calcium differentiation medium for keratinocyte differentiation
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride