Key Documents
450170
Sigma-Aldrich
Barium hydroxide hydrate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium dihydroxide hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ba(OH)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
171.34 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
forma
crystalline
composição
Degree of hydration, ~8
Impurezas
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
78 °C (lit.)
densidade
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)