217573
Barium hydroxide octahydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder, crystals or chunks
Impurezas
≤0.01% insol. dil. HCl
≤2.0% barium carbonate
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
78 °C (lit.)
traços de ânion
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.8%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1