1.16127
Lactic Acid Test Strips, reflectometric
3.0-60.0 mg/L (lactic acid), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Tira de teste de ácido láctico para leitor de instrumentos, Tiras de teste bioquímico de ácido láctico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Teste de ácido lático, reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
lactic acid
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
faixa de medição
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Nota de análise
Teor
- padrão 1:
4,5-5,5 mg/l
- padrão 2: 22,5-27,5 mg/l
- padrão 3: 45,0-55,0 mg/l
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2