1.00615
Potassium Test, photometric
photometric, 30-300 mg/L (K), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Potassium Cell Test, photometric, 30-300 mg/L (K), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
potassium
faixa de medição
30-300 mg/L (K)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This Spectroquant® Potassium Cell Test allows the accurate quantification of the potassium content in aqueous samples.
Method applied: In alkaline solution potassium ions react with Kalignost® (sodium tetraphenylborate) to form a slightly soluble precipitate. The resulting turbidity is measured in the photometer (turbidimetric method).The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C
Protocolos
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA