603430
Urea-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
Sinônimo(s):
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
About This Item
Fórmula linear:
H2N13CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
61.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
grau
cGMP
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Nota de análise
Used as an Activie Pharmaceutical Ingredient (API) under the jurisdiction of the FDA and following cGMP and ICH guidelines for APIs
Used for Urea Breath Test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid