M1533
N,N′-Methylenebisacrylamide solution
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
Sinônimo(s):
BIS
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
0.2 μm filtered
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
2% in H2O
técnica(s)
electrophoresis: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
chave InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?