Key Documents
1.05194
Millipore
2-Oxoglutaric acid
for biochemistry
Sinônimo(s):
2-Oxoglutaric acid, 2-Ketoglutaric acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
206-330-3
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
112-116 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for biochemistry
Aplicação
2-Oxoglutaric acid for biochemistry. CAS 328-50-7, pH 1.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Assay99.0 - 101.0 %Identitypasses testMelting range112 - 115 °CAs (Arsenic)≤ 1 ppmFe (Iron)≤ 30 ppm
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3