Documentos Principais
611360
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CH415N2O
Peso molecular:
63.03
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
8 mm × 7 in.
Formato
single component solution
Características e benefícios
Indirect detection
Quantidade
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)