Voltar
Urea-
13
C,
15
N
2
solution
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13
CH
4
15
N
2
O
Peso molecular:
63.03
Products
Marca
Supelco (2)
Peso da fórmula
Formato
Nível de qualidade
Isótopo
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
611387
Urea-
13
C,
15
N
2
solution,
NMR reference standard, 99 atom %
13
C, 98 atom %
15
N, 0.1 M in DMSO-
d
6
(99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
Expandir
Ver preços
611360
Urea-
13
C,
15
N
2
solution,
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-
d
6
(99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.