Documentos Principais
19154-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
Sinônimo(s):
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip needle
stainless steel needle
tamanho da agulha
22 ga
descrição
cone tip, side port
Características
removable needle cone tip (side port)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7784-02
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250-10000 μL
compatibilidade
for use with 205μL-10mL syringe
Descrição geral
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)