Documentos Principais
19146-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip, side port stainless steel
tamanho da agulha
22s ga
Características
removable needle cone tip (side port)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7784-05
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
2.5-100 μL
compatibilidade
for use with 2.5μL-100μL syringe
Descrição geral
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)