Documentos Principais
699594
Sigma-Aldrich
L-Thyroxine-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
3,3′,5,5′′-Tetraiodo-L-thyronine-13C12, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy-13C6)-3,5-diiodophenyl-13C6]-L-alanine, T4-(ring-13C12)
About This Item
Fórmula linear:
HO13C6H2(I)2O13C6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecular:
788.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
223 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,13+1,14+1
chave InChI
XUIIKFGFIJCVMT-HTYRUWRGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group for pricing, availability and packaging at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)