Documentos Principais
08459
Supelco
Valeryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxopentyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D3H20NO4
Peso molecular:
248.33
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@H](OC(CCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
C[N+](C[C@H](OC(CCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3
chave InChI
VSNFQQXVMPSASB-AHTUJLEFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)