05091
3,5-Dimethylpyrazole
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
p.e.
218 °C (lit.)
pf
105-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)