Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.477
densidade
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cccn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-4-2-3-5-6/h2-4H,1H3
chave InChI
UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup