Documentos
331457
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
110-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)n(CO)n1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-3-6(2)8(4-9)7-5/h3,9H,4H2,1-2H3
chave InChI
OBENDWOJIFFDLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Roger J Price et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(3), 318-322 (2019-06-11)
1. A number of chemicals have been shown to produce disruption of the thyroid gland, resulting in reduced thyroid hormone synthesis, by a mechanism involving inhibition of thyroid peroxidase (TPO) activity (EC 1.11.1.8).2. An assay was developed for rat thyroid