Documentos Principais
W312420
Sigma-Aldrich
Vanillylacetone
≥98%, natural (US), FG
Sinônimo(s):
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, Vanillyl acetone, Zingerone
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número FEMA:
3124
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.005
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
40-41 °C (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
spicy; balsamic; vanilla
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W312420-100G-K4061834358961
W312420-SAMPLE-K4061834358978
W312420-500G-K4061834423348