G1046
[6]-Gingerol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Decanone, 5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (5S)-, 5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, 6-Gingerol
Ensaio
≥98% (HPLC)
condição de armazenamento
protect from light
under inert gas
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
chave InChI
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects on transient receptor potential (TRP) channels
- to study its effects on experimental models of non-alcoholic steatohepatitis
- to determine its effects on microsomal prostaglandine E2 synthase 1 (mPGES-1), glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) and β-catenin pathway in A549 cell line
- to analyse the effects of 6-Shogaol (6-SG) on diabetic nephropathy (DN) in db/db mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?