SMB00370
Tetrahydrocurcumin
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tetrahydrocurcumin, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, HZIV 81-2, NSC687845, Tetrahydrodiferuloylmethane, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
chave InChI
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
385.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
196.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)