88787
Zingerone
analytical standard
Sinônimo(s):
Vanillylacetone, Zingerone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
40-41 °C (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)