04500
4-Ethylmorpholine
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Ethylmorpholine
Ensaio
≥97.0% (GC)
Impurezas
≤3% 4-methylmorpholine
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
p.e.
139 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)