04499
4-Ethylmorpholine
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
N-ethylmorpholine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5% (GC)
Impurezas
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
pb
139 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorção
cut-off at 300 nm
adequação
suitable for protein sequencing
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter