M1125
L-(−)-Malic acid sodium salt
95-100% (enzymatic)
Sinônimo(s):
L-Hydroxybutanedioic acid sodium salt
Ensaio
95-100% (enzymatic)
cadeia de caracteres SMILES
[Na].O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5.Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
DOJOZCIMYABYPO-DKWTVANSSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3