797987
Ácido succínico
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.001% insolubles
resíduo de ignição
≤0.02%
p.e.
235 °C (lit.)
pf
184-186 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.