W327700
Disodium succinate
≥98%
Sinônimo(s):
Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Application of Electronic Tongue in Umami Detection and Soy Sauce Refining Process.: Utilizing disodium succinate, this paper discusses the application of electronic tongue technology in detecting umami flavors and refining soy sauce, highlighting innovations in food chemistry and sensory evaluation methods (Zhang et al., 2023).
- Fabrication of Succinate-Alginate Xerogel Films for In Vitro Coupling of Osteogenesis and Neovascularization.: This research explores the creation of succinate-alginate xerogel films aimed at enhancing osteogenesis and neovascularization in vitro, pointing to significant developments in biomaterials for tissue engineering (Deering et al., 2022).
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W327700-1KG | |
W327700-5KG-K | 4061834227656 |
W327700-SAMPLE | |
W327700-SAMPLE-K | 4061835566884 |
W327700-10KG | |
W327700-10KG-K | 4061834227649 |
W327700-1KG-K | 4061835566877 |
W327700-5KG |