Documentos Principais
8.18601
Sigma-Aldrich
di-Sodium succinate
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4Na2O4
Número CAS:
Peso molecular:
162.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-778-7
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Loss on drying: ≤ 3.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Fumaric acid ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
Fumaric acid