112402
Diethyl succinate
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,4-Diethyl butanedioate, Diethyl butanedioate, Ethyl succinate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6 (vs air)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?