Key Documents
8.00680
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl succinate, Succinic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-612-0
pressão de vapor
1.33 hPa ( 55 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
potência
8530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
215-217 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 80 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup