Documentos Principais
1.00803
SAFC
Ácido L(+)-tartárico
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-tartárico, Ácido 2,3-di-hidroxibutanoico
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
150.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número E:
E334
Número do índice EC:
201-766-0
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<5 Pa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
425 °C
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pf
168-170 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
solubilidade
1390 g/L
densidade
1.76 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido tartárico é um ingrediente comumente usado em aplicações alimentícias e farmacêuticas. Em aplicações farmacêuticas, o ácido tartático foi usado principalmente como um modificador de pH e na produção de formulações efervescentes.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup