Documentos Principais
613983
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3CO2NH4
Peso molecular:
80.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)