Documentos Principais
608882
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
40-70 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO215NH4
Número CAS:
Peso molecular:
78.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
40-70 atom % 15N
peso molecular
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)