Documentos Principais
609595
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
1,3-(15NO2)2C6H4
Peso molecular:
170.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
297 °C (lit.)
pf
88-90 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[O-][15N+](=O)c1cccc(c1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i7+1,8+1
chave InChI
WDCYWAQPCXBPJA-BFGUONQLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)