Documentos Principais
487473
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,4-Benzene-d4-diamine, 1,4-Diaminobenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(NH2)2
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
267 °C (lit.)
pf
143-145 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
CBCKQZAAMUWICA-RHQRLBAQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)