Documentos Principais
607460
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CO215NH4
Número CAS:
Peso molecular:
80.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1+1,2+1;1+1
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-BQCHDQQLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)