Documentos Principais
608599
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 carbonate-13C
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Carbonic acid, di(ammonium-15N) salt
About This Item
Fórmula linear:
(15NH4)213CO3
Número CAS:
Peso molecular:
99.07
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
forma
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].[15NH3].OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3/i;2*1+1
chave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-IMSGLENWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)