Documentos Principais
613991
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 acetate
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
ND4CO2CH3
Peso molecular:
81.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i/hD4
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-JBISRTOLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)