Documentos Principais
21074
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
purum, drying agent, dehydrated, granulated, ≥97.0% (KT)
About This Item
Fórmula linear:
CaCl2
Número CAS:
Peso molecular:
110.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (KT)
Formulário
chunks or granules
qualidade
granulated
Impurezas
≤3% water
tamanho de partícula
1-6 mm
pf
772 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Calcium chloride may be used for the preparation of self-supporting β-lactoglobulin gels. It was employed as an electrolyte to investigate the reduction of zirconium dioxide pellets by electro-deoxidation.
Atenção
may contain powder and some dark grey granules
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9