319775
Octanophenone
≥99%
Sinônimo(s):
Caprylophenone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5044 (lit.)
p.e.
285-290 °C (lit.)
pf
21.5-23.5 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-4-5-9-12-14(15)13-10-7-6-8-11-13/h6-8,10-11H,2-5,9,12H2,1H3
chave InChI
UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?