H12455
Hexanophenone
99%
Sinônimo(s):
Amyl phenyl ketone
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5105 (lit.)
p.e.
265 °C (lit.)
pf
25-26 °C (lit.)
densidade
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
chave InChI
MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H12455-5G | 4061832493404 |
H12455-25G | 4061832493398 |