276766
1-Acetonaphthone
97%
Sinônimo(s):
1-Acetylnaphthalene, Methyl 1-naphthyl ketone
About This Item
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.628 (lit.)
pb
302 °C (lit.)
pf
10.5 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
chave InChI
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C