Documentos Principais
1.01468
Supelco
Anthrone
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-994-0
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulário
solid
pf
151-156 °C
solubilidade
4.6 mg/L
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
chave InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: Almost white pale yellow to greenish yellow crystal needles or crystalline powder.
Solubility in ethyl acetate (20 g/l): conforms
Appearance of solution (Into Toluol (50 g/l)): conforms
Appearance of solution(Into Sulfuric acid (96 %, 20 g/l)): conforms
Melting point: 153 - 157 °C
Absorbance of reagent solution(425 nm; 0,5 g/l; sulfuric acid 65 %): ≤ 0.75
Absorbance of reagent solution(620 nm; 0,5 g/l; sulfuric acid 65 %): ≤ 0.045
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sensitivity to carbohydrates(A (620 nm, Glucose 750 µg/25 ml)): ≥ 0.90
Sensitivity to carbohydrates (linearity): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3