Documentos Principais
8.01461
Sigma-Aldrich
Anthrone
for synthesis
Sinônimo(s):
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-994-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
151-156 °C
solubilidade
4.6 mg/L
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
chave InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Surfactant modified electrochemical sensor for determination of Anthrone–A cyclic voltammetry: Research on developing an electrochemical sensor modified by surfactants for the determination of Anthrone, emphasizing its potential in environmental monitoring (NS Prinith, JG Manjunatha, 2019).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3