Documentos Principais
1.10661
Millipore
Caldo MRS
(DE MAN, ROGOSA and SHARPE) GranuCult®, for the isolation, cultivation, and enrichment of Lactobacillus species
Sinônimo(s):
Caldo de lactobacilos
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.5-5.9 (30 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
50 g/L
densidade volumétrica
620 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Lactobacillus spp.
Descrição geral
O caldo MRS facilita o crescimento exuberante de espécies de lactobacilos de várias fontes, como laticínios, matéria fecal e outros. Contém polissorbato, acetato, magnésio e manganês, conhecidos por atuar como fatores de crescimento especiais para lactobacilos, bem como uma rica base de nutrientes. O acetato de sódio e o citrato de amônio inibem o crescimento de estreptococos, fungos e muitos outros microrganismos.
Aplicação
O meio de caldo MRS foi especialmente projetado para o isolamento e o cultivo de espécies de lactobacilos de diversas fontes, inibindo o crescimento de outros microrganismos concorrentes
Características e benefícios
  • Seguros e sustentáveis devido aos riscos reduzidos associados à inalação de poeira fina e de substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade lote a lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Alto número de cepas de teste excedendo todas as demandas regulatórias
  • Tecnologia de granulação que permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): marrom
valor de pH (25 °C): 5,5-5,9
Promoção do crescimento conforme a versão atual da DIN EN ISO 11133.
Crescimento (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): bom a muito bom
Crescimento (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM00015)): bom a muito bom
Crescimento (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): bom a muito bom
Crescimento (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM00158)): bom a muito bom
Crescimento (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): bom a muito bom
Incubação: até 48 horas a 30 ± 1 °C, aeróbia.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3