56156
M-17 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic, selective medium for Streptococcus thermophilus
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
ascorbic acid, 0.5 g/L
lactose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
sodium glycerophosphate, 19 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
tryptone, 2.5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?