Documentos Principais
MHA00MRS2
Millipore
Caldo De Man, Rogosa e Sharpe
capacity 2 mL, For final product testing or in-process testing, for lactic acid bacteria, input: beverage(s)
Sinônimo(s):
Caldo MRS
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
clear red-brown
entrada
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
pH
6.5±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Lactobacillus brevis
Lactobacillus fermenti
lactic acid bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
O caldo MRS é utilizado para o enriquecimento, cultivo e isolamento de todas as espécies de Lactobacillus. A formulação do meio MRS foi desenvolvida por de Man, Rogosa e Sharpe {23} para substituir o meio de suco de tomate e o meio de extrato de carne com suco de tomate. É um meio que suporta o crescimento satisfatório de lactobacilos em geral, inclusive cepas que apresentaram crescimento deficiente em meios existentes, como cepas de L. brevis e L. fermenti. O meio de cultura MRS contém polissorbato (Tween 80), acetato, magnésio e manganês, que atuam como fatores especiais de crescimento para os lactobacilos, além de ser uma base nutriente rica. Como esses meios mostram um baixo grau de seletividade, espécies de Pediococcus e Leuconostoc, bem como outras bactérias secundárias, podem crescer neles. A maior parte da microflora acompanhante pode ser inibida por acetato de tálio, ácido sórbico, ácido acético, nitrito de sódio, cicloheximida e polimixina. As espécies de Lactobacillus aparecem como colônias pequenas, brancas e cremosas. As espécies de Saccharomyces aparecem como colônias grandes, brancas e cremosas. {24}
Aplicação
O caldo MRS é utilizado para testes finais de produtos ou testes em processo de bebidas para verificar a contaminação por lactobacilos, especificamente L. brevis e L. fermenti, em cerveja, água engarrafada, sidra, refrigerantes e bebidas esportivas. Esse meio de cultura encontra aplicação nas indústrias clínica, cosmética e de alimentos e bebidas.
Meio de cultura
MRS
Nota de análise
As espécies de Lactobacillus aparecem como colônias pequenas, brancas e cremosas. As espécies de Saccharomyces aparecem como colônias grandes, brancas e cremosas
Organismos de controle de qualidade
L. casei (ATCC 393)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
A medium for the cultivation of lactobacilli
De Man, JC and Rogosa, d M and Sharpe, M Elisabeth
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1960)
Media for Isolation-Cultivation-Identification-Maintenance of Medical Bacteria, Vol. 1, Williams and Wilkins, Baltimore
MacFaddin JF
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1985)