Documentos Principais
MHA000P2N
Millipore
Caldo nutritivo Wallerstein
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for bacteria, for molds, for yeasts
Sinônimo(s):
Caldo nutriente WL, WLNB, caldo nutriente de laboratório Wallerstein
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
slightly opalescent green-blue
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type sport drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beverage(s)
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
bacteria
molds
yeasts
Descrição geral
O caldo nutriente Wallerstein é recomendado para o isolamento e cultivo de leveduras, bolores e bactérias que crescem em ambiente de baixo pH, principalmente na indústria de bebidas. O extrato de levedura no meio é uma fonte de elementos-traço, vitaminas e aminoácidos. A peptona fornece nitrogênio, aminoácidos e carbono. A dextrose é a fonte de carboidratos. O fosfato monopotássico tampona o meio de cultura. O cloreto de potássio, cloreto de cálcio e cloreto férrico são íons essenciais e ajudam a manter o equilíbrio osmótico. O sulfato de magnésio e o sulfato de manganês são fontes de cátions bivalentes. O verde de bromocresol é um indicador de pH. A placa com meio nutriente WL incubada em condições aeróbias permite o crescimento de, principalmente, colônias de leveduras, bactérias do ácido acético, Flavobacterium, Proteus e bactérias termofílicas e, em condições anaeróbias, permite o crescimento de bactérias do ácido lático e Pediococcus. As colônias bacterianas têm aspecto não pigmentado a branco, com uma textura lisa ou rugosa. A levedura tem aspecto de colônias grandes, cremosas ou brancas.
Aplicação
O caldo nutriente Wallerstein é usado no exame de materiais encontrados na fabricação de cerveja e em fermentações industriais contendo flora mista de leveduras e bactérias. É usado na indústria de bebidas para detectar bactérias, leveduras e mofo em vinhos, cerveja e outros produtos de fermentação.
Características e benefícios
  • Meios líquidos prontos para uso em ampola resolvem diversos problemas nos laboratórios de microbiologia, nos quais o tempo, equipamentos e funcionários treinados frequentemente são escassos.
  • Estão disponíveis em ampolas de plástico de 2 mL, para teste único e convenientes, eliminando a manipulação de ampolas de vidro e evitando o desperdício e deterioração associados aos meios embalados a granel.
Especificações
Temperatura de incubação: 35 °C ±2 para bactérias; 30 °C ±2 para leveduras e bolores
Tempo de incubação: 48–72 h
Nota de análise
As colônias bacterianas podem ter aspecto não pigmentado a branco, com uma textura lisa ou rugosa. As leveduras surgem como colônias brancas, maiores e cremosas
Microrganismos-alvo: bactérias do ácido lático, leveduras e bolores
Organismos para CQ
L. fermentum (ATCC 9338)
S. cerevisiae (ATCC 9763)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins, 12, 353-353 (1985)
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Green SR and Gray PP
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 353-353 (1950)