MHA000P2D
Wallerstein Differential Broth
capacity 2 mL, ampoule used in breweries to detect and enumerate bacteria present in small numbers in a mixed flora sample. Cycloheximide inhibits most yeasts and molds.
Sinônimo(s):
WLD, WL Differential broth
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
slightly opalescent green-blue
entrada
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type wine
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
bacteria
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
A. aceti (ATCC 15973)
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1