Key Documents
MHA00BSM2
Millipore
Caldo seletivo para o gênero Brettanomyces
capacity 2 mL, Ampoule for testing wine and beer for Brettanomyces
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
orange-yellow
entrada
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
pH
3.5±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descrição geral
O caldo seletivo para o gênero Brettanomyces é um meio utilizado para o enriquecimento de Brettanomyces de vinhos. Brettanomyces é um gênero de levedura capaz de crescer em altas concentrações de álcool e de fermentar açúcares que não foram utilizados pela Saccharomyces cerevisiae durante a fermentação.{20} A presença de Brettanomyces está associada ao surgimentos de aromas estranhos no vinho. A dextrose é o carboidrato fermentável que fornece carbono e energia. A peptona e o extrato de malte fornecem nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento. O extrato de levedura é uma fonte de vitaminas, em especial, as do complexo B. A tiamina é um fator de crescimento. Agentes seletivos são adicionados para melhorar a recuperação de Brettanomyces por meio da inibição de contaminantes comuns, como Saccharomyces cerevisiae. As colônias surgem pequenas, brancas, com aspecto cremoso e muito convexas, quase semiesféricas. Um halo pode aparecer ao redor da colônia devido à produção de ácido
Aplicação
O caldo seletivo para o gênero Brettanomyces é útil nos setores de alimentos e bebidas para testar vinhos e cervejas quanto à presença de Brettanomyces
Embalagem
Ampolas de plástico de 2 ml
Especificações
Temperatura de incubação: 30 °C
Tempo de incubação: 120 horas
Meio de cultura
Seletivo para Brettanomyces
Nota de análise
As colônias surgem pequenas, brancas, com aspecto cremoso e muito convexas, quase semiesféricas. Um halo pode aparecer ao redor da colônia devido à produção de ácido
Microrganismos-alvo: Espécies de Brettanomyces
Organismos de CQ
Dekkera(Brettanomyces) naardenesis (ATCC 22075)
Z. bailii (ATCC 60483)
P. aeruginosa (ATCC 9721)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)